Principaux documents
AABH97D28AD4
AA BLOCKS, INC.
benzyl N-[(1R,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.34
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl (1R,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c17-10-13-8-4-5-9-14(13)16-15(18)19-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,17H,4-5,8-11H2,(H,16,18)/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
YGKOCIWFRPQJLH-ZIAGYGMSSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/213672-66-3
Synonym
benzyl N-[(1R,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=213672-66-3