Documents
AABH97CE95CF
AA BLOCKS, INC.
tert-butyl 3-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.36
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-{[2-(4-morpholinyl)ethyl]amino}propanoate
Inchi Code
1S/C13H26N2O3/c1-13(2,3)18-12(16)4-5-14-6-7-15-8-10-17-11-9-15/h14H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
MSKSKQOHLYPUBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1049155-71-6
Synonym
tert-butyl 3-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}propanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1049155-71-6