Key Documents
AABH97CE9146
AA BLOCKS, INC.
2-METHYL-N-(PYRIDIN-3-YLMETHYL)PROPAN-1-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-N-(3-pyridinylmethyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-9(2)6-12-8-10-4-3-5-11-7-10/h3-5,7,9,12H,6,8H2,1-2H3
Clé InChI
VRLHLCWWRNNISC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/70065-76-8
Synonym
(2-methylpropyl)[(pyridin-3-yl)methyl]amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=70065-76-8