Key Documents
AABH97CE8483
AA BLOCKS, INC.
4-Methylquinazoline-2-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-quinazolinethiol
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9(12)10-6/h2-5H,1H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
VSJBRYSRAMLVQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/25809-91-0
Synonym
4-methylquinazoline-2-thiol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=25809-91-0