Principaux documents
AABH97CE7DB2
AA BLOCKS, INC.
2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Inchi Code
1S/C9H6N2O3S/c10-6-15-5-9(12)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4H,5H2
Clé InChI
YDZIDXSUWKPPNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/6097-21-8
Synonym
2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=6097-21-8