Key Documents
AABH97CE7C73
AA BLOCKS, INC.
2-(pyrrolidine-1-sulfonyl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylsulfonyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S/c7-3-6-11(9,10)8-4-1-2-5-8/h1-7H2
Clé InChI
JRFULQLOOJLLNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/31644-52-7
Synonym
Ethanamine, 2-(1-pyrrolidinylsulfonyl) hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=31644-52-7