Principaux documents
AABH97CE79B7
AA BLOCKS, INC.
4,4-dimethoxy-3-methylbutan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4,4-dimethoxy-3-methyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-5(6(2)8)7(9-3)10-4/h5,7H,1-4H3
Clé InChI
PPYDDVVHUXDXNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/36075-03-3
Synonym
4,4-dimethoxy-3-methylbutan-2-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=36075-03-3