Key Documents
AABH97CE55B3
AA BLOCKS, INC.
3-[4-(2,3-dimethylphenyl)piperazin-1-yl]-3-oxopropanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.34
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[4-(2,3-dimethylphenyl)-1-piperazinyl]-3-oxopropanenitrile
Inchi Code
1S/C15H19N3O/c1-12-4-3-5-14(13(12)2)17-8-10-18(11-9-17)15(19)6-7-16/h3-5H,6,8-11H2,1-2H3
Clé InChI
WBCOKKXOBRIOHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/543717-57-3
Synonym
3-[4-(2,3-Dimethylphenyl)piperazin-1-yl]-3-oxopropanenitrile; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=543717-57-3