Principaux documents
AABH97CE4D6B
AA BLOCKS, INC.
6-chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)quinoline-4-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-quinolinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C18H13Cl2NO3/c1-23-16-6-3-10(7-17(16)24-2)15-9-13(18(20)22)12-8-11(19)4-5-14(12)21-15/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
BTSWDKFCVCEBEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/19022-99-2
Synonym
6-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)quinoline-4-carbonylchloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=19022-99-2