Principaux documents
AABH97CE3FBB
AA BLOCKS, INC.
1,3,5-Tripropyl-1,3,5-triazinane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.37
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazinane
Inchi Code
1S/C12H27N3/c1-4-7-13-10-14(8-5-2)12-15(11-13)9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Clé InChI
DPHBVWJGMBYPMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/13036-81-2
Synonym
1,3,5-TRI-N-PROPYL HEXAHYDRO-S-TRIAZINE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=13036-81-2