Key Documents
AABH97CDA019
AA BLOCKS, INC.
P-DIMETHYLAMINOBENZYLIDENE P-PHENETIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.36
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{(E)-[(4-ethoxyphenyl)imino]methyl}-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C17H20N2O/c1-4-20-17-11-7-15(8-12-17)18-13-14-5-9-16(10-6-14)19(2)3/h5-13H,4H2,1-3H3/b18-13+
Clé InChI
ULZYQFCXFXYXBU-QGOAFFKASA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/15484-93-2
Synonym
P-DIMETHYLAMINOBENZYLIDENE P-PHENETIDINE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=15484-93-2