Principaux documents
AABH9616BA90
AA BLOCKS, INC.
tert-Butyl ((3S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-3-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.71
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)11-6-4-10-5-7(6)12;/h6-7,10,12H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13);1H/t6-,7+;/m0./s1
Clé InChI
UYFVSDFSFICTSZ-UOERWJHTSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/214629-34-2
Synonym
tert-butyl rac-[(3S,4R)-4-hydroxy-3-pyrrolidinyl]carbamate hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=214629-34-2