Key Documents
AABH96169E73
AA BLOCKS, INC.
6-Nitro-1-propylquinolin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.24
Numéro MDL:
Iupac Name
6-nitro-1-propylquinolin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C12H12N2O3/c1-2-6-13-7-5-12(15)10-8-9(14(16)17)3-4-11(10)13/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Clé InChI
GJMADRVHUQVJTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2222512-22-1
Synonym
6-Nitro-1-propylquinolin-4-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2222512-22-1