Documents
AABH93DE2F1A
AA BLOCKS, INC.
4-METHYL-4-NITROVALERALDEHYDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-4-nitropentanal
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-6(2,7(9)10)4-3-5-8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
YDVAFDALOGXWTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
90.0%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/57620-49-2
Synonym
4-Methyl-4-Nitropentanal
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=57620-49-2