Principaux documents
AABH93DE2B22
AA BLOCKS, INC.
1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.33
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-isoquinolinyl)-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C19H14N2/c20-17-10-9-13-5-1-3-7-15(13)18(17)19-16-8-4-2-6-14(16)11-12-21-19/h1-12H,20H2
Clé InChI
OYLNFFGFQUEPML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/664302-70-9
Synonym
1-(Isoquinolin-1-yl)naphthalen-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=664302-70-9