Key Documents
AABH93DE2984
AA BLOCKS, INC.
(2-hydroxypropyl)trimethylazanium iodide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium iodide
Inchi Code
1S/C6H16NO.HI/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FOILINVEQJRMPF-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
2~8 C
Purity
99.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/26112-50-5
Synonym
2-Hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium iodide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=26112-50-5