Documents
AABH93DE26EE
AA BLOCKS, INC.
Tetradecyl Lactate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.46
Numéro MDL:
Iupac Name
tetradecyl 2-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C17H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-17(19)16(2)18/h16,18H,3-15H2,1-2H3
Clé InChI
BORJONZPSTVSFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
75.0%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1323-03-1
Synonym
Tetradecyl Lactate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1323-03-1