Principaux documents
AABH93DE15F0
AA BLOCKS, INC.
Sodium 4-Chloro-1-hydroxybutanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.61
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 4-chloro-1-hydroxy-1-butanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H9ClO4S.Na/c5-3-1-2-4(6)10(7,8)9;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
LLLJQYKPVYUIGX-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/54322-20-2
Synonym
Sodium 4-chloro-1-hydroxybutane-1-sulfonate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=54322-20-2