Principaux documents
AABH93DE145F
AA BLOCKS, INC.
Biphenyl-3,4'-dicarboxylic acid 4'-isopropyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-(isopropoxycarbonyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-11(2)21-17(20)13-8-6-12(7-9-13)14-4-3-5-15(10-14)16(18)19/h3-11H,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
MIMARYDYKAGGKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/728919-00-4
Synonym
Biphenyl-3,4'-dicarboxylicacid4'-isopropylester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=728919-00-4