Key Documents
AABH93DDCD97
AA BLOCKS, INC.
ACID GREEN 27 (C.I. 61580)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
685.77
Numéro MDL:
Iupac Name
6,6'-((9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1,4-diyl)bis(azanediyl))bis(3-butylbenzenesulfonic acid), sodium salt
Inchi Code
1S/C34H34N2O8S2.Na/c1-3-5-9-21-13-15-25(29(19-21)45(39,40)41)35-27-17-18-28(32-31(27)33(37)23-11-7-8-12-24(23)34(32)38)36-26-16-14-22(10-6-4-2)20-30(26)46(42,43)44;/h7-8,11-20,35-36H,3-6,9-10H2,1-2H3,(H,39,40,41)(H,42,43,44);
Clé InChI
IZKQRESKIIFYRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/6408-57-7
Synonym
Acid Green 27
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=6408-57-7