Key Documents
AABH3036B14F
AA BLOCKS, INC.
1-[6-(2-tert-butylphenoxy)pyridin-3-yl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.34
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6-(2-(tert-butyl)phenoxy)pyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C17H19NO2/c1-12(19)13-9-10-16(18-11-13)20-15-8-6-5-7-14(15)17(2,3)4/h5-11H,1-4H3
Clé InChI
GQOSPTXVESGIBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1554472-61-5
Synonym
1-(6-(2-(TERT-BUTYL)PHENOXY)PYRIDIN-3-YL)ETHAN-1-ONE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1554472-61-5