Principaux documents
AABH14DD978E
AA BLOCKS, INC.
propan-2-yl 3-cyano-4-(propan-2-yloxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
isopropyl 3-cyano-4-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-9(2)17-13-6-5-11(7-12(13)8-15)14(16)18-10(3)4/h5-7,9-10H,1-4H3
Clé InChI
PXOPMWGRVJKKHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1261173-10-7
Synonym
Isopropyl3-Cyano-4-isopropoxybenzoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1261173-10-7