Principaux documents
AABH14DD849B
AA BLOCKS, INC.
7-iodo-5-(4-methylbenzenesulfonyl)-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.21
Numéro MDL:
Iupac Name
7-iodo-5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C13H10IN3O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-8-11(14)12-13(17)16-7-6-15-12/h2-8H,1H3
Clé InChI
SRVCFXSYVHUCOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/889451-27-8
Synonym
7-iodo-5-(4-methylbenzenesulfonyl)-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=889451-27-8