Key Documents
AABH14DD1A1C
AA BLOCKS, INC.
N-Benzyl L-Z-isoleucinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.45
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 1-[(benzylamino)carbonyl]-2-methylbutylcarbamate
Inchi Code
1S/C21H26N2O3/c1-3-16(2)19(20(24)22-14-17-10-6-4-7-11-17)23-21(25)26-15-18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16,19H,3,14-15H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,25)
Clé InChI
FRMMFXBMHIAIQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/134015-91-1
Synonym
N-Benzyl L-Z-isoleucinamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=134015-91-1