La nouveauté en matière de pelliculage blanc
Excipient Parteck® TA
Parteck® TA (carbonate de calcium) : une opacité accrue et des particules aux propriétés idéales
Le dioxyde de titane est largement utilisé comme opacifiant et colorant dans les formes galéniques solides. Du fait de l'évolution réglementaire et des restrictions imposées par les autorités, les formulateurs s'intéressent de plus en plus aux solutions sans dioxyde de titane, tant pour les compléments alimentaires que pour les produits pharmaceutiques. L'enrobage blanc ou uniformément coloré appliqué aux comprimés a non seulement une fonction esthétique, mais il améliore également l'observance thérapeutique.
L'excipient Parteck® TA, notre alternative au dioxyde de titane, a été élaboré dans le but de répondre au besoin d'une finition blanche attrayante dépourvue de dioxyde de titane. Sa morphologie unique et sa distribution granulométrique mûrement réfléchie assurent une opacité accrue, même pour les comprimés avec un cœur précoloré particulièrement complexe à masquer.
Ce pigment minéral donne de très bons résultats dans les films d'enrobage à base de HPMC et de PVA destinés aux comprimés à libération immédiate, ce qui permet d'utiliser une concentration en pigment supérieure tout en maintenant un haut rendement de production. Parteck® COAT (réf. 141517), excipient à base de PVA qui permet même d'obtenir une opacité accrue par rapport aux formulations classiques à base de HPMC, est un agent de pelliculage idéal.
Parteck® TA vous aide à obtenir un niveau de couverture et de blancheur comparable aux pelliculages contenant du TiO2 sans affecter les performances de vos comprimés, ce qui en fait une bonne alternative au dioxyde de titane.
Avantages de Parteck® TA :
- Pigment minéral, identique aux substances naturelles
- GRAS (ingrédient généralement reconnu comme sûr) et conforme aux pharmacopées (Ph. Eur., BP et USP)
- Qualification, évaluation des risques et optimisation des procédés facilitées par notre documentation Emprove®
- Excellente compatibilité avec les films d'enrobage à base de HPMC et de PVA (y compris notre Parteck® COAT)
- Procédé de grande efficacité grâce à la faible viscosité du liquide pulvérisé
- Donne au comprimé un aspect uniforme et attrayant
- Meilleure opacité grâce à une distribution granulométrique adaptée et à une morphologie unique
Demande d'informations
Pour de plus amples informations ou pour être contacté par un représentant commercial, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et cliquer sur "Envoyer".
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
Besoin d'assistance pour reformuler vos produits ?
Contactez nos experts techniques et découvrez notre offre exceptionnelle de services pour vos applications : applicationaction-technical@sigmaaldrich.com
Ressources produits apparentées
- White paper: Calcium carbonate as a replacement for titanium dioxide in coating: the importance of particle engineering
This white paper highlights how particle engineering supports an optimal performance of calcium carbonate in coating applications, comparing Parteck® TA excipient to the industry benchmark titanium dioxide.