MilliporeSigma
L'avenir des solvants : les biorenouvelables
Les solvants de demain doivent être sûrs, respectueux de l'environnement et préserver les ressources naturelles. Ils doivent également répondre aux normes et à la fiabilité requises pour assurer une recherche et une production chimiques de haute qualité.
Nous avons fait des investissements considérables pour développer des alternatives optimales et plus sûres afin de garantir que votre recherche reste fiable, tout en devenant beaucoup plus éco-responsable. Nos solvants de nouvelle génération sont de deux catégories : les biorenouvelables et les substituts plus écologiques. Ils sont constitués de nombreuses alternatives qui combinent une plus grande sécurité avec un impact carbone plus faible, comme notre solvant novateur Cyrene™.
Les recherches pour trouver des solvants écologiquement sains et sûrs offrant des performances comparables aux options de solvants actuelles nous a conduit à Cyrene™ (dihydrolévoglucosénone), un composé chiral bicyclique aprotique dipolaire, capable de remplacer le diméthylformamide (DMF) et la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP). 
Fabriqué à partir de sous-produits du bois, notamment de brindilles ou de sciure de bois, il est entièrement renouvelable à 98-100 %, avec une empreinte carbone proche de zéro. Au-delà de son impact sur la production, Cyrene™ est facilement dégradable dans des conditions d'exposition naturelles, pouvant se décomposer à 99 % en dioxyde de carbone et en eau en 14 jours, mais dans des conditions normales de laboratoire, il restera stable à la conservation. Cyrene™ a également été conçu pour la sécurité, ne présentant aucun danger pour la reproduction ou en tant que mutagène, des préoccupations souvent évoquées pour le DMF et la NMP, ce qui le rend plus sûr à manipuler. 
Pour en savoir plus sur notre engagement en faveur de la chimie verte, téléchargez notre brochure
Pour découvrir nos deux nouveaux produits "anhydres" : γ-Valérolactone et Diméthylisorbide, téléchargez le flyer.
Biorenouvelables
Les solvants biorenouvelables proviennent de matériaux biosourcés, renouvelables et éco-responsables, ce qui réduit considérablement leur impact environnemental. Nous vérifions que les produits soient à > 50 % biosourcés soit en testant le carbone des produits, soit en traçant le contenu biosourcé à toutes les étapes de la fabrication.
Des produits de remplacement simples
Ces solvants classiques sont exempts de nombreux sous-produits issus de la fabrication du pétrole, tels que le benzène, les aldéhydes et les éthers. Ils sont également testés pour le carbone biosourcé renouvelable (norme ASTM D6866).
  • Acétone : remplacement plus écologique de l'acétone dérivé du pétrole
  • Butan-1-ol : remplacement plus écologique du butan-1-ol dérivé du pétrole
  • Propan-2-ol : remplacement plus écologique du propan-2-ol dérivé du pétrole
  • Glycérol : remplacement plus écologique du glycérol dérivé du pétrole
Des substituts plus écologiques biorenouvelables
Ces solvants biorenouvelables ne sont pas des substituts directs, mais des substituts plus écologiques aux produits chimiques dérivés du pétrole plus nocifs
  • Cyrene™ : nouveau substitut de solvant dipolaire aprotique pour la NMP et le DMF
  • Mélange Cyrene™ 2-MeTHF : solvant mélangé à viscosité réduite ; substitut plus écologique de la NMP et du DMF
  • Mélange Cyrene™ GVL :  solvant mélangé à viscosité réduite ; substitut plus écologique de la NMP et du DMF
  • Dimethylisosorbide (DMI) : substitut plus écologique de la NMP ou du DMF
  • γ-Valérolactone (GVL) : substitut plus écologique de la NMP ou du DMF
  • 2-Méthyltétrahydrofurane : substitut plus écologique du THF et du DCM
  • Éthyl(-)-L-lactate : alternative plus sûre et plus durable à l'acétate d'éthyle et à l'acétone
Éthanol biosourcé
L'éthanol est un solvant plus écologique moins nocif pour l'environnement. C'est ainsi qu'il est compatible avec les 12 principes de la chimie verte. Il est également conforme aux principes "Solvants et auxiliaires plus sûrs" et "Utilisation de matières premières renouvelables".
Autres substituts plus écologiques
Ces solvants bien connus remplacent les solvants plus traditionnels qui sont potentiellement nocifs pour la santé ou l'environnement. Ils permettent de réaliser des économies d'énergie et de coûts de plusieurs manières, notamment : des séparations solvant-eau plus propres ; moins d'eaux usées ; une distillation plus facile pour récupérer le solvant ; des temps de réaction plus rapides en permettant des températures plus élevées en raison d'un point d'ébullition plus élevé et de composés organiques volatils (COV) plus faibles.
  • Éther méthylique de cyclopentyle (CPME) : substitut plus écologique du THF et du DCM
  • Heptane : substitut plus écologique de l'hexane
  • Carbonate de diméthyle : substitut plus écologique de la méthyléthylcétone (MEK) et du parachlorobenzotrifluorure
Solvants de chromatographie plus écologiques
Ces solvants alternatifs remplacent les solvants plus dangereux et nocifs pour l'environnement couramment utilisés en chromatographie. La chromatographie constitue l'une des utilisations les plus répandues des solvants en laboratoire et peut être un contributeur majeur aux déchets de solvants. 
  • Mélange acétate d'éthyle/éthanol : substitut écologique du DCM dans la purification par chromatographie flash, TLC et HPLC
  • Heptane : alternative à faible teneur en COV par rapport à l'hexane, un solvant plus traditionnel
Solvants biorenouvelables
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch
Éthanol biosourcé
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch
Autres substituts plus écologiques
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch
Solvants de chromatographie plus écologiques
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch