Merck
HPLC Analysis of Nicardipine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Nicardipine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Nicardipine hydrochloride
powder, ≥98%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (100:0.02:0.01, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol