Merck
Fluorescent materials for pH sensing and imaging based on novel 1,4-diketopyrrolo-[3,4-
Journal of materials chemistry. C (2013-10-01)
Daniel Aigner, Birgit Ungerböck, Torsten Mayr, Robert Saf, Ingo Klimant, Sergey M Borisov
RESUMO
New optical pH-sensors relying on 1,4-diketopyrrolo-[3,4-
MATERIAIS
Número do produto
Marca
Descrição do produto
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dichlorophenol, 98%