Voltar
Staurosporine
Sinônimo(s):
Antibiotic AM-2282
Products
Categoria de produto
bioactive small molecules (1)
Marca
Sigma-Aldrich (2)
Pureza
Espectro de atividade
Nível de qualidade
Modo de ação
Método de esterilização
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
S6942
Staurosporine,
from Streptomyces sp., >98% (HPLC), solution, protein kinase inhibitor
Expandir
Ver preços
19-123-M
Staurosporine,
Staurosporine Streptomyces is a potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and broad spectrum inhibitor of protein kinases.