Merck
N-tert-Butylmaleimide 97%
N-tert-Butylmaleimide
N-tert-Butylmaleimide 97%
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Products
Categoria de produto
Marca
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Pureza
Classe da estrutura Markush