Cyflumetofen
Sinônimo(s):
2-Methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H24F3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
447.45