Nome do produto
2-Carbethoxy-5,7-dihydroxy-4′-methoxyisoflavone
Número do produto
c3308
Marca do produto
aldrich
Número CAS
15485-76-4
Peso molecular
356.33
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Faint Yellow to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |