Nome do produto
Hexakis[(4-methylphenyl)thio]benzene 98%
Número do produto
495948
Marca do produto
aldrich
Número CAS
55709-41-6
Peso molecular
811.24
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE | YELLOW TO GREEN POWDER, CRYSTALS, |
CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
ELEMENTAL ANALYSIS | CARBON 69.3%-72.8% |
SULFUR 23.1%-24.3% | |
HIGH PRESSURE LIQUID | 97.5% (MINIMUM) |
APPROVED JULY 11, 2007 RJM |