V900134
Ácido L-ascórbico
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
190-194 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?