V800375
Sodium dichromate dihydrate
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
Sodium bichromate
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
crystalline powder
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L)
pf
91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
chave InChI
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3