grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.5%
forma
crystalline powder
pH
5-8 (5% in water)
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1