V800119
Chromium(VI) oxide
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
Chromic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
solid
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
pf
196 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
chave InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3