1606412
USP
Rufinamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rufinamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C10H9FN4O/c11-8-4-2-1-3-7(8)5-15-6-9(10(12)16)13-14-15/h1-4,6H,5H2,(H2,12,16)
chave InChI
SWVCWRVIISPNQX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3