1602740
USP
Ribavirin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ribavirin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7)
chave InChI
ZEWJFUNFEABPGL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.