Documentos Principais
1288645
USP
Gemifloxacin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-[3-(Aminomethyl)-4-oxo-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8- naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17FN4O4 · CH4O3S
Peso molecular:
456.45
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1288645 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
família API
gemifloxacin
embalagem
pkg of 15 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Gemifloxacin Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Gemifloxacin Mesylate
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply..
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)