1283368
USP
Fosamprenavir calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Calcium (3S) tetrahydro-3-furanyl(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](isobutyl)amino]-1 -benzyl-2-(phosphonooxy)propylcarbamate, GW433908
About This Item
Produtos recomendados
família API
fosamprenavir
embalagem
pkg of 200 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(O[C@H](CN(CC(C)C)S(C1=CC=C(N)C=C1)(=O)=O)[C@@H](NC(O[C@@H]2COCC2)=O)CC3=CC=CC=C3)([O-])=O.[Ca+2]
InChI
1S/C25H36N3O9PS.Ca/c1-18(2)15-28(39(33,34)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(37-38(30,31)32)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(29)36-21-12-13-35-17-21;/h3-11,18,21,23-24H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);/q;+2/p-2/t21-,23-,24+;/m0./s1
chave InChI
PMDQGYMGQKTCSX-HQROKSDRSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Fosamprenavir Calcium Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3