1171910
USP
Desflurane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1′-Oxybis(1,2,2,2-tetrafluoroethane), Bis(1,2,2,2-tetrafluoroethyl) ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
desflurane
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C4H2F8O/c5-1(3(7,8)9)13-2(6)4(10,11)12/h1-2H
chave InChI
QZFIQARJCSJGEG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3