Documentos Principais
SY3H3D67D315
Synthonix Corporation
Ethyl 1,4-dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
ethyl 1,4-dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-6(2)9-5-10(7)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
KJDJAZWOHDBZSZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/46990.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46990.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)