Documentos Principais
SY3H3D677421
Synthonix Corporation
4-Bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
269.91
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
KVYHYUJRKYXVRG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44193.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44193.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)