Documentos Principais
SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
chave InChI
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7018.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/7018.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)