Key Documents
SAAR6375040
Ureia
univAR
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR6375040EM)
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)