Key Documents
SAAR5045020
Iodeto de potássio
univAR
About This Item
Fórmula linear:
KI
Número CAS:
Peso molecular:
166.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5045020EM)
pf
681 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)