Key Documents
SAAR4166560
Methyl red
pH indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
product name
Methyl red,
embalagem
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4166560CB)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)