Pular para o conteúdo
Merck
Todas as fotos(1)

Key Documents

N11507

Coumaphos

analytical standard

Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato


About This Item

Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16ClO5PS
Número CAS:
Peso molecular:
362.77
Beilstein:
327083
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107

grau

analytical standard

embalagem

ampule of 100 mg

fabricante/nome comercial

Chem Service, Inc. N-11507-100MG

formato

neat

cadeia de caracteres SMILES

CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc2C(C)=C(Cl)C(=O)Oc2c1

InChI

1S/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3

chave InChI

BXNANOICGRISHX-UHFFFAOYSA-N

Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos

parte de substituição

Nº do produto
Descrição
Preços

Escolha uma das versões mais recentes:

Certificados de análise (COA)

Lot/Batch Number

Não está vendo a versão correta?

Se precisar de uma versão específica, você pode procurar um certificado específico pelo número do lote ou da remessa.

Já possui este produto?

Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.

Visite a Biblioteca de Documentos

Dennis VanEngelsdorp et al.
Journal of economic entomology, 103(5), 1517-1523 (2010-11-11)
Colony collapse disorder (CCD), a syndrome whose defining trait is the rapid loss of adult worker honey bees, Apis mellifera L., is thought to be responsible for a minority of the large overwintering losses experienced by U.S. beekeepers since the
Matías Daniel Maggi et al.
Parasitology research, 108(4), 815-821 (2010-10-28)
The purpose of this study was to estimate the acaricide susceptibility of Varroa destructor populations from Uruguay, which had never been exposed to synthetic acaricides. It was also to determine whether acaricide resistance to coumaphos occurred in apiaries in which
Wenfu Mao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(31), 12657-12662 (2011-07-22)
Although Apis mellifera, the western honey bee, has long encountered pesticides when foraging in agricultural fields, for two decades it has encountered pesticides in-hive in the form of acaricides to control Varroa destructor, a devastating parasitic mite. The pyrethroid tau-fluvalinate
Katja Schweikert et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 122-123, 86-92 (2012-06-26)
It is well established that many pesticides used in the farming and horticultural industries are harmful to not only the target species they were developed for, but also other organisms. Organophosphates were introduced as a replacement for the organochlorines and
Zong Dai et al.
Analytical chemistry, 84(19), 8157-8163 (2012-09-01)
Coumaphos, an organophosphorus pesticide (OP) used worldwide, has raised serious public concerns due to its positive association with major types of cancer. Herein, a novel method for attomolar coumaphos detection was developed on the basis of an electrochemical displacement immunoassay

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica