Key Documents
K08971330
Kromasil® 4 Column SFC Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
disponibilidade
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnica(s)
HPLC: suitable
Nota de rodapé
4 Column Kit includes one each of the following columns.
K08971322 - Kromasil 2.5 micron Silica SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971324 - Kromasil 2.5 micron Diol SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971326 - Kromasil 2.5 micron CN SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971328 - Kromasil 2.5 micron 2EP SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
Informações legais
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)